Learn More
7-fluoroindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368566 250 mg 250mg
11358566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17621.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 387-44-0 | C8H6FN | 135.14 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. (presque transparent)
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 387-44-0
Formule moléculaire C8H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 135.14
Numéro MDL MFCD01074502
Clé InChI XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-fluoroindole, 1h-indole, 7-fluoro, pubchem7294, 7-fluoranyl-1h-indole, acmc-209j1q, ksc222e4r, 7-fluoro-1h-indole, buttpark 24\07-35
CID PubChem 2774504
Nom IUPAC 7-fluoro-1H-indole
SMILES FC1=C2NC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Fluoroindole
Point de fusion 61°C to 63°C
Quantité 250 mg
Beilstein 114740
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. (almost transparency)
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté 97%