Learn More
7-fluorooxindole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478068
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478068 1 g 1g
15498068 250 mg 250mg
15488068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15478068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61511.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 71294-03-6 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71294-03-6
Formule moléculaire C8H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.14
Numéro MDL MFCD02179608
Clé InChI VMUIOEOYZHJLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-fluorooxindole, 7-fluoroindolin-2-one, 7-fluoro-oxindole, 7-fluoro-2-oxindole, 7-fluoroindolinone, 7-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 7-fluoro-1,3-dihydro, 7-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 1,3-dihydro-7-fluoro-2h-indol-2-one
CID PubChem 3734371
Nom IUPAC 7-fluoro-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)F)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Fluorooxindole
Couleur Rouge à marron
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre