Learn More
Hydrobromure (+/-)-7-hydroxy-2-di-n-propylaminotetraline, Thermo Scientific™
Product Code. 15490167
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15490167 50 mg 50mg
15480167 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15490167 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61065.MF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Agoniste sélectif pour la dopamine D3
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74938-11-7
Formule moléculaire C16H26BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 328.294
Numéro MDL MFCD00153809
Clé InChI ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-dipropylamino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol hydrobromide, 7-hydroxy-dpat hydrobromide, +/--7-oh-dpat, 7-oh-dpat hydrobromide, r +-7-hydroxy-dpat hydrobromide, +/--7-hydroxy-dpat hydrobromide, +/--7-hydroxy-2-di-n-propylamino tetralin hydrobromide, +/--7-hydroxy-2-dipropylaminotetralin hydrobromide, r +-7-hydroxy dipropylamino tetralin hydrobromide, y-7-hydroxy-dpat hydrobromide
CID PubChem 11957566
Nom IUPAC 7-(dipropylamino)-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-2-ol;bromhydrate
SMILES CCCN(CCC)C1CCC2=C(C1)C=C(C=C2)O.Br
Specifications
Nom chimique ou matériau (+/-)-7-Hydroxy-2-di-n-propylaminotetralin hydrobromide
Point de fusion 168°C to 170°C
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Poids de la formule 329.29
Forme physique Poudre