Learn More
7-hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 22246-18-0 |
| Point de fusion | 230°C to 234°C |
| Formule moléculaire | C9H9NO2 |
| Numéro MDL | MFCD06410891 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3,4-dihydro-7-hydroxy-2 1h-quinolinone, 7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxycarbostyril, 7-hydroxy-3,4-dihydro-quinolin-2-one, 7-hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, 7-hydroxy-3,4-dihydro carbostyril, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy, 7-hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| Clé InChI | LKLSFDWYIBUGNT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)O |
| Nom IUPAC | 7-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one |
| Afficher plus |