Learn More
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, MedChemExpress
Code produit 16429346
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16429346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16429346 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW010130
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-18-0
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H9NO2
Quantité 100 mg
Synonyme 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (612.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(O)=C2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 163.17
Poids de la formule 163.17
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation