Learn More
7-hydroxy-3,7-diméthyloctanal, MP Biomedicals
Code produit 11468795 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11468795 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11468795 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0522493910
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-3, 7-Dimethyl Octanal
CAS 107-75-5
Formule moléculaire C10H20O2
Quantité 10 g
Synonyme hydroxycitronellal, 7-hydroxycitronellal, citronellal hydrate, 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal, phixia, cyclalia, cyclosia, laurine, fixol, lilyl aldehyde
Clé InChI WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
Nom IUPAC 7-hydroxy-3,7-diméthyloctanal
Poids moléculaire (g/mol) 172.268
CID PubChem 7888
ChEBI CHEBI:53459
Poids de la formule 172