Learn More
7-Hydroxy-4,5,6,7-tétrahydro-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazépin-2(1H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Hydroxy-4,5,6,7-tetrahydro-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one |
| CAS | 1797124-71-0 |
| Formule moléculaire | C11H12N2O2 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c14-9-5-2-6-13-10-7(9)3-1-4-8(10)12-11(13)15/h1,3-4,9,14H,2,5-6H2,(H,12,15) |
| SMILES | O=C1NC2=C(N1CCCC3O)C3=CC=C2 |
| Nom IUPAC | 6-hydroxy-6,7,8,9-tétrahydro-2,9a-diazabenzo[cd]azulène-1(2H)-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.23 |
| Poids de la formule | 204.09 |