Learn More
7-Hydroxy-4’-nitroisoflavone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15411249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15411249 5 g 5g
15421249 25 g 25g
15431249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64167.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 7-hydroxy-4′-nitroisoflavone est utilisée dans la synthèse d’isoflavones, la synthèse de daidzéine, les dérivés d’amide de soflavone.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15485-80-0
Formule moléculaire C15H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 283.24
Numéro MDL MFCD01546432
Clé InChI CEESSYSSRMOMDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxy-4'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-4-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4/'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4'-nitro-isoflavone 3c
CID PubChem 7454026
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-nitrophényl)chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone
Point de fusion 290°C to 292°C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Beilstein 385006
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 283.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre