Learn More
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one |
| CAS | 575-03-1 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Amber glass bottle |
| Formule moléculaire | C10H5F3O3 |
| Numéro MDL | MFCD00037578 |
| Quantité | 1g |
| Synonyme | 7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu |
| Clé InChI | CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |