Learn More
7-hydroxy-4-(trifluorométhyl)coumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427867 1 g 1g
11437867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16537.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 575-03-1 | C10H5F3O3 | 230.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 575-03-1
Formule moléculaire C10H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 230.142
Numéro MDL MFCD00037578
Clé InChI CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu
CID PubChem 5375667
Nom IUPAC 7-hydroxy-4-trifluorométhyl)chromen2--one
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Point de fusion 178°C to 180°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Trifluoromethylumbelliferone