Learn More
7-hydroxy-4-(trifluorométhyl)coumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437867 5 g 5g
11427867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16537.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.32€
    234.65€ / 5g
    Économisez 36.67€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 575-03-1 | C10H5F3O3 | 230.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 575-03-1
Formule moléculaire C10H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 230.142
Numéro MDL MFCD00037578
Clé InChI CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu
CID PubChem 5375667
Nom IUPAC 7-hydroxy-4-trifluorométhyl)chromen2--one
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Point de fusion 178°C to 180°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 230.14
Pourcentage de pureté 98%