Learn More
7-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)coumarine, TRC
Code produit 30399459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399459 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399459 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH971550250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
CAS 575-03-1
Formule moléculaire C10 H5 F3 O3
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
SMILES Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 7-hydroxy-4-(trifluorométhyl)chromén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 230.14
Poids de la formule 230.0191