Learn More
7-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)coumarine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| CAS | 575-03-1 |
| Formule moléculaire | C10 H5 F3 O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H |
| SMILES | Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 7-hydroxy-4-(trifluorométhyl)chromén-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.14 |
| Poids de la formule | 230.0191 |