Learn More
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418367 100 g 100g
11408367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18438.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2503-56-2
Formule moléculaire C6H6N4O
Numéro MDL MFCD00005555
Clé InChI INVVMIXYILXINW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, methyl hydroxytriazaindolizine, 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-methyl-1h-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 5-methyl-s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-1,2,4-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol
CID PubChem 75629
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Point de fusion 281°C to 285°C
Quantité 100 g
Beilstein 609440
SMILES CC1=CC(=O)N2C(=N1)N=CN2
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-7-one
Poids moléculaire (g/mol) 150.141
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 98%