Learn More
7-Hydroxy-6-méthoxy-3,4-dihydroisoquinoléine (~90 % par HPLC), TRC
Code produit 30400199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400199 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH7147951G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
CAS 4602-73-7
Formule moléculaire C10H11NO2
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-Dihydro-6-methoxy-7-isoquinolinol, 6-Methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, NSC 627589
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10-5-7-2-3-11-6-8(7)4-9(10)12/h4-6,12H,2-3H2,1H3
SMILES COc1cc2CCN=Cc2cc1O
Nom IUPAC 6-méthoxy-3,4-dihydroisoquinoline-7-ol
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Poids de la formule 177.079