Learn More
7-Hydroxy-6-méthoxy-3,4-dihydroisoquinoléine (~90 % par HPLC), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline |
| CAS | 4602-73-7 |
| Formule moléculaire | C10H11NO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,4-Dihydro-6-methoxy-7-isoquinolinol, 6-Methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, NSC 627589 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10-5-7-2-3-11-6-8(7)4-9(10)12/h4-6,12H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2CCN=Cc2cc1O |
| Nom IUPAC | 6-méthoxy-3,4-dihydroisoquinoline-7-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.2 |
| Poids de la formule | 177.079 |