Learn More
7-Hydroxy-6-méthoxy-3,4-dihydroisoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10540892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10540892 250 mg Flacon en verre 250mg
10119931 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10540892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277822500
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 4602-73-7
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Numéro MDL MFCD00143517
Clé InChI UQBWYWCIBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6-methoxy-3,4-dihydro-7-isoquinolinol, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxyisoquinoline, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 7-isoquinolinol, 3,4-dihydro-6-methoxy, pubchem12735, ksc496q9t, 7-hydroxy-6-methoxy-3?4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-isoquinoline
CID PubChem 363043
Nom IUPAC 6-méthoxy-3,4-dihydroisoquinoline-7-ol
SMILES COC1=C(C=C2C=NCCC2=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-6-methoxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187°C to 191°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol and hot,ethyl acetate
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement