Learn More
7-Hydroxy-Amoxapine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 7-Hydroxy Amoxapine |
| Formule moléculaire | C17 H16 Cl N3 O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-4-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-3-2-12(22)10-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2 |
| Poids de la formule | 329.0931 |