Learn More
7-Hydroxy Coumarine-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Hydroxy Coumarin-d5 |
| CAS | 1215373-23-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C9HD5O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-d5, 7-Hydroxy-2-chromenone-d5, 7-Oxycoumarin-d5, Hydrangin-d5, Hydrangine-d5, NSC 19790-d5, Skimmetin-d5, Skimmetine-d5, Umbelliferone-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | OC1=C([2H])C([2H])=C2C(OC(C([2H])=C2[2H])=O)=C1[2H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.17 |
| Poids de la formule | 167.0631 |
| Afficher plus |