Learn More
7-Hydroxy Coumarine, TRC
Code produit 30136484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
100mg
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136484 1 g 1g
30006999 2.5 g 2.50g
17935015 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9248751G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-35-6
Formule moléculaire C9 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-, Coumarin, 7-hydroxy- (7CI,8CI), 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-2-chromenone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxycoumarin, 7-Hydroxylcoumarin, 7-Oxycoumarin, Hydrangin, Hydrangine, NSC 19790, Skimmetin, Skimmetine, Umbelliferon, Umbelliferone
Nom IUPAC 7-hydroxychromen-2-one
SMILES Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxycoumarin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
Poids de la formule 162.0317
Pourcentage de pureté >95%