Learn More
Chlorhydrate de 7-hydroxygranisétron-d3, TRC
Code produit 30399263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399263 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30399263 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9426771MG
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxygranisetron indazole-1-methyl-d3 hydrochloride
CAS 2124272-03-1
Formule moléculaire C18 2H3 H21 N4 O2 . Cl H
Quantité 1 mg
Synonyme 7-Hydroxy-1-(methyl-d3)-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride, 7-Hydroxygranisetron-d3 hydrochloride, 7-Hydroxygranisetron-D3 hydrochloride (1-(methyl-D3)-indazole), 7-Hydroxy granisetron-d3 hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H24N4O2.ClH/c1-21-12-5-3-6-13(21)10-11(9-12)19-18(24)16-14-7-4-8-15(23)17(14)22(2)20-16;/h4,7-8,11-13,23H,3,5-6,9-10H2,1-2H3,(H,19,24);1H/t11-,12+,13-;/i2D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])n1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3C)c4cccc(O)c14
Nom IUPAC 7-hidroxi-N-[(1S,5R)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]-1-(trideuteriometil)indazol-3-carboxamida;hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 367.89
Poids de la formule 367.1854