Learn More
7-Hydroxyquétiapine (1,0 mg/mL dans du méthanol), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 7-Hydroxyquetiapine |
| CAS | 139079-39-3 |
| Formule moléculaire | C21 H25 N3 O3 S |
| Quantité | 1x1 mL |
| Synonyme | 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227 |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2 |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24 |
| Nom IUPAC | 6-[4-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl]pipérazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazépin-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 399.51 |
| Poids de la formule | 399.1617 |
| Show More |