Learn More
7-Hydroxy Quétiapine, TRC
Code produit 30179435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179435 25 mg 25mg
30179212 1 mg 1mg
30179141 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179435 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95322525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139079-39-3
Formule moléculaire C21 H25 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 399.51
Synonyme 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
Nom IUPAC 6-[4-[2-(2-hydroxyétoxy)éthyle]piperazine-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazépine-2-ol
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxyquetiapine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
Poids de la formule 399.1617
Pourcentage de pureté >95%