Learn More
7-Hydroxycitronellal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Hydroxycitronellal |
| CAS | 107-75-5 |
| Formule moléculaire | C10 H20 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, (±)-Hydroxycitronellal, 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal, 7-Hydroxycitronellal, Citronellal hydrate, Citronellal, hydroxy-, Cyclalia, Cyclosia, Cyclosia base, Fixol, Hydroxycitronellal, Laurine, Lilyl aldehyde, Muguet synthetic, Muguettine principle, NSC 406740, Phixia |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CCCC(C)(C)O)CC=O |
| Nom IUPAC | 7-hydroxy-3,7-diméthyloctanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.26 |
| Poids de la formule | 172.1463 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?