Learn More
7-hydroxycoumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396776 100 g 100g
11386776 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04082.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93-35-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 7-hydroxycoumarine est utilisée comme une sonde de barrière hémato-encéphalique et un indicateur fluorescent sensible au pH intracellulaire. Elle est utilisée comme agent d’écran solaire et comme brillant optique pour les textiles. Elle a également été utilisée comme un moyen de gain pour les lasers à colorant.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement à 20°C), 95 % d’éthanol (50 mg/ml), le chloroforme, l’acétone et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-35-6
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00006878
Clé InChI ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
CID PubChem 5281426
ChEBI CHEBI:27510
Nom IUPAC 7-hydroxychromen-2-one
SMILES OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxycoumarin
Point de fusion 228°C to 232°C
Quantité 100 g
Beilstein 127683
Merck Index 14,9847
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly at 20°C),95% ethanol (50mg/ml),chloroform,acetone,and methanol.
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 98%