Learn More
Acide 7-hydroxycoumarinyl-4-acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10704195 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10704195 1 g Flacon en verre 1g
10264824 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704195 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427900010
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6950-82-9 | C11H8O5 | 220.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6950-82-9
Formule moléculaire C11H8O5
Poids moléculaire (g/mol) 220.18
Numéro MDL MFCD00037563
Clé InChI BNHPMQBVNXMPDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-hydroxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, umbelliferone-4-acetic acid, 7-hydroxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, chembl12253, 2-7-hydroxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-hydroxy-4-coumarinylacetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-hydroxy-2-oxo, 7-hydroxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-hydroxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid
CID PubChem 5338490
Nom IUPAC Acide 2-(7-hydroxy-2-oxochromen-4-yl)acétique
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 209°C to 210°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.