Learn More
7-hydroxyflavanone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10314452 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10314452 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10314452 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 364170010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxyflavanone
Note relative au nom 98%
CAS 6515-36-2
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 189°C to 197°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H12O3
Numéro MDL MFCD00017487
Quantité 1 g
Beilstein 18, V,2, 189
Synonyme 7-hydroxyflavanone, 7-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, chembl97542, 7-hydroxy-2-phenyl-4-chromanone, 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-flavanone, d05zpo
Clé InChI SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3
Nom IUPAC 7-hydroxy-2-phényl-2,3-dihydrochromen-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 240.26
CID PubChem 1890
ChEBI CHEBI:34483
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Hydroxyflavanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement