Learn More
7-hydroxyindole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15783467 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15783467 250 mg 250mg
15773467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15783467 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462292500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2380-84-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2380-84-9
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Clé InChI ORVPXPKEZLTMNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxyindole, 7-indolol, 7-hydroxy-1h-indole, indol-7-ol, 7-hydroxy-indole, pubchem7345, 7-hydroxylindole
CID PubChem 2737651
Nom IUPAC 1H-indol-7-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxyindole
Point de fusion 85.0°C to 87.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 95%