Learn More
7-hydroxyisoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
7-Hydroxyisoquinoline is used to study its photophysial behavior in polymer matrices such as polymethyl methacrylate, cellulose acetate, polyvinyl alcohol and sulfonated tetrafluoroethylene based fluoropolymer- copolymer. It also used to prepare quinine. Further, it is used as the material for all optical switching due to its excited state proton transfer (ESPT) effect.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7-hydroxyisoquinoline est utilisée pour étudier son comportement photophysial dans des matrices de polymères telles que le méthacrylate de polyméthyle, l’acétate de cellulose, l’alcool polyvinylique et le copolymère fluoropolymère à base de tétrafluoroéthylène sulfoné. Il est également utilisé pour préparer de la quinine. Il est également utilisé comme matériau pour toute commutation optique en raison de son effet de transfert de proton à l’état excité (ESPT).
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’acide sulfurique concentré.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 7-Hydroxyisoquinoline |
| Point de fusion | 226°C to 228°C |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 113224 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol and concentrated sulfuric acid. |
| Poids de la formule | 145.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO– À des fins de recherche uniquement