Learn More
7-(Hydroxyméthyl)-1,8-naphtyridin-2(1H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-(Hydroxymethyl)-1,8-naphthyridin-2(1H)-one |
| CAS | 1189541-54-5 |
| Formule moléculaire | C9H8N2O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8N2O2/c12-5-7-3-1-6-2-4-8(13)11-9(6)10-7/h1-4,12H,5H2,(H,10,11,13) |
| SMILES | OCc1ccc2C=CC(=O)Nc2n1 |
| Nom IUPAC | 7-(hydroxyméthyl)-1H-1,8-naphtyridin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.17 |
| Poids de la formule | 176.0586 |