Learn More
7-iodo-2,3-dihydrobenzo[b]furane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10112784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10112784 1 g Flacon en verre ambré 1g
10738815 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10112784 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00911DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 264617-03-0
Formule moléculaire C8H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 246.047
Numéro MDL MFCD11109311
Clé InChI IASDAJCCAFGOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-iodo-2,3-dihydrobenzo b furan, 7-iodo-2,3-dihydrobenzofuran, benzofuran,2,3-dihydro-7-iodo
CID PubChem 33589431
Nom IUPAC 7-iodo-2,3-dihydro-1-benzofurane
SMILES C1COC2=C1C=CC=C2I
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Iodo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.04
Pourcentage de pureté 97%