Learn More
7-Méthoxy-1,4-benzothiazin-3(4H)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11317429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317429 5 g 5g
11307429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27837.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22726-30-3
Formule moléculaire C9H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.236
Numéro MDL MFCD02660686
Clé InChI ZITGVVWIRFDIBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxy-1,4-benzothiazin-3-one, 7-methoxy-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-methoxy-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-methoxy-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-methoxy-2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one, 7-methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, acmc-209fyd, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one,7-methoxy, 7-methoxy-2h-1,4-benzothiazine-3 4h-one
CID PubChem 403666
Nom IUPAC 7-méthoxy-4H-1,4-benzothiazine-3-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Point de fusion 182°C to 184°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté 97%