Learn More
7-méthoxy-1-tétralone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11368156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368156 5 g 5g
11358156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15130.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6836-19-7
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD00001696
Clé InChI GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
CID PubChem 81276
Nom IUPAC 7-méthoxy-3,4-dihydro-2H-naphtalén-1-one
SMILES COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-1-tetralone
Point de fusion 59°C to 63°C
Quantité 5 g
Beilstein 2208389
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 99%