Learn More
7-Méthoxy-1-tétralone, TRC
Code produit 30474028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474028 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2687005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-1-tetralone
CAS 6836-19-7
Formule moléculaire C11 H12 O2
Quantité 5 g
Synonyme 1(2H)-Naphthalenone','3,4-dihydro-7-methoxy-, 3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaphthalene, 7-Methoxy-1-tetralone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Methoxy-α-tetralone, 7-Methoxytetralin-1-one, 7-Methoxytetralone, NSC 97611
Formule InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCCC(=O)c2c1
Nom IUPAC 7-méthoxy-3,4-dihydro-2H-naphtalén-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Poids de la formule 176.0837
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.