Learn More
7-Méthoxy-2,2,4-triméthyl-1,2-dihydroquinoléine (> 90%), TRC
Code produit 30469716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469716 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469716 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM27110210G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 1810-74-8
Formule moléculaire C13 H17 N O
Quantité 10 g
Synonyme 1,2-Dihydro-7-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-7-methoxy-1,2-dihydroquinoline
Formule InChI InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(C)(C)Nc2c1)C
Nom IUPAC 7-méthoxy-2,2,4-triméthyl-1H-quinoléine
Poids moléculaire (g/mol) 203.28
Poids de la formule 203.131