Learn More
7-Méthoxy-2,2,4-triméthyl-1,2-dihydroquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline |
| CAS | 1810-74-8 |
| Formule moléculaire | C13 H17 N O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,2-Dihydro-7-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-7-methoxy-1,2-dihydroquinoline |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=CC(C)(C)Nc2c1)C |
| Nom IUPAC | 7-méthoxy-2,2,4-triméthyl-1H-quinoléine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.28 |
| Poids de la formule | 203.131 |