Learn More
7-méthoxy-2-tétralone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10617251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617251 5 g Flacon en verre 5g
10792315 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294970050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 4133-34-0
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.22
Numéro MDL MFCD00001730
Clé InChI XEAPZXNZOJGVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxy-2-tetralone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-2 1h-naphthalenone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2-one, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 7-methoxyl-2-tetralone, 7-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 3,4-dihydro-7-methoxynaphthalen-2 1h-one
CID PubChem 77785
Nom IUPAC 7-méthoxy-3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
SMILES COC1=CC2=C(CCC(=O)C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-2-tetralone
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 124°C to 126°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5590 to 1.563
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.13
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide après fusion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– À des fins de recherche uniquement
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.