Learn More
7-méthoxy-2-tétralone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400577 1 g 1g
11410577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22432.03
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4133-34-0 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4133-34-0
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD00001730
Clé InChI XEAPZXNZOJGVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxy-2-tetralone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-2 1h-naphthalenone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2-one, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 7-methoxyl-2-tetralone, 7-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 3,4-dihydro-7-methoxynaphthalen-2 1h-one
CID PubChem 77785
Nom IUPAC 7-méthoxy-3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
SMILES COC1=CC2=C(CCC(=O)C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-2-tetralone
Densité 1.13
Point d’ébullition 124°C to 126°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5595
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 98%