Learn More
7-méthoxy-3,4,5,6-tétrahydro-2H-azépine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10513883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10513883 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10513883 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00603EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
CAS 2525-16-8
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H13NO
Numéro MDL MFCD00006938
Quantité 10 g
Synonyme o-methylcaprolactim, caprolactim methyl ether, 2h-azepine, 3,4,5,6-tetrahydro-7-methoxy, 2-methoxy-1-azacycloheptene, o-methylhexanolactim, caprolactim-o-methyl ether, o-methylcaprolactam, 2-methoxy-4,5,6,7-tetrahydro-3h-azepine, 1-aza-2-methoxy-1-cycloheptene, .epsilon.-caprolactim ether
Clé InChI DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NCCCCC1
Nom IUPAC 7-méthoxy-3,4,5,6-tétrahydro-2H-azépine
Poids moléculaire (g/mol) 127.187
CID PubChem 75657
Poids de la formule 127.19
Pourcentage de pureté 97%