Learn More
7-Méthoxy-4-méthylcoumarine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-7-Methoxycoumarin |
| CAS | 2555-28-4 |
| Formule moléculaire | C11 H10 O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2H-1-Benzopyran-2-one','7-methoxy-4-methyl-, Coumarin','7-methoxy-4-methyl- (7CI,8CI), Herniarin','4-methyl- (6CI), 7-Methoxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-methoxycoumarin, 4-Methylherniarin, 4-Methylumbelliferone methyl ether, 7-Methoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methyl-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methylcoumarin, 7-Methyloxy-4-methylcoumarin, NSC 688805 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10O3/c1-7-5-11(12)14-10-6-8(13-2)3-4-9(7)10/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| Nom IUPAC | 7-méthoxy-4-méthylchromén-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.2 |
| Poids de la formule | 190.063 |