Learn More
7-Methoxy-6-(3-morpholine-4-ylpropoxy)quinazoline-4(3H)-one, TRC
Code produit 30138499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138499 250 mg 250mg
30136558 100 mg 100mg
30006433 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM264670250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 199327-61-2
Formule moléculaire C16 H21 N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 319.36
Synonyme 4(3H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4(1H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]- (9CI), 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4(3H)-quinazolinone, 7-Methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)-3H-quinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Gefitinib Imp. A (EP)
Nom IUPAC 7-méthoxy-6-(3-morpholine-4-ylpropoxy)-3H-quinazoline-4-one
SMILES COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCCN3CCOCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H21N3O4/c1-21-14-10-13-12(16(20)18-11-17-13)9-15(14)23-6-2-3-19-4-7-22-8-5-19/h9-11H,2-8H2,1H3,(H,17,18,20)
Poids de la formule 319.1532