Learn More
Acide 7-méthoxycoumarine-4-acétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494849 250 mg 250mg
15484849 100 mg 100mg
15474849 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15494849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62475.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Précurseur de réactifs fluorescents de type coumarine
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid is a precursor to coumarin-type fluorescent reagents. It has been uses as fluorescent probe in preparation of two novel LysB29 selectively labeled fluorescent derivatives of human insulin, in the preparation of cell-penetrating peptide transportan 10 (tp10) and as fluorescent label for peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 7-méthoxycoumarine-4-acétique est un précurseur des réactifs fluorescents de type coumarine. Il a été utilisé comme sonde fluorescente dans la préparation de deux nouveaux dérivés marqués de façon sélective par fluorescence de l’insuline humaine LysB29, dans la préparation du peptide pénétrant dans les cellules transportan 10 (tp10) et comme étiquette fluorescente pour les peptides.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Dessiccation à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62935-72-2
Formule moléculaire C12H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 234.21
Numéro MDL MFCD00009774
Clé InChI ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-methoxy-2-oxo, 2-7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl-acetic acid, 7-methoxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, mca-oh
CID PubChem 342221
ChEBI CHEBI:51666
Nom IUPAC Acide 2-(7-méthoxy-2-oxochromen-4-yl)acétique
SMILES COC1=CC=C2C(CC(O)=O)=CC(=O)OC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Point de fusion 193°C
Couleur Vert
Point d’éclair 87°C (189°F)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 234.21
Forme physique Solide cristallin