Learn More
7-Methoxycoumarin, 98+%, ACROS Organics™
Code produit 10481051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
50 g ; flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10481051 50 g ; flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10481051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205120500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methoxycoumarin
CAS 531-59-9
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117°C to 121°C
Couleur Beige to Pink-Salmon
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H8O3
Numéro MDL MFCD00006876
Quantité 50 g
Beilstein 18, 27
Synonyme 7-methoxycoumarin, herniarin, ayapanin, methylumbelliferone, 7-methoxy-2h-chromen-2-one, herniarine, 7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy, coumarin, 7-methoxy, methoxycourmarin, 7
Clé InChI LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Nom IUPAC 7-methoxychromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.171
CID PubChem 10748
ChEBI CHEBI:5679
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Forme physique Powder