Learn More
7-méthoxycoumarine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11412797 5 g 5g
11422797 25 g 25g
11432797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15441.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 531-59-9 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La 7-méthoxycoumarine est un composé biosynthétisé dans la lavande qui présente une activité antimicrobienne.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 531-59-9
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.171
Numéro MDL MFCD00006876
Clé InChI LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxycoumarin, herniarin, ayapanin, methylumbelliferone, 7-methoxy-2h-chromen-2-one, herniarine, 7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy, coumarin, 7-methoxy, methoxycourmarin, 7
CID PubChem 10748
ChEBI CHEBI:5679
Nom IUPAC 7-méthoxychromén-2-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Specifications
Nom chimique ou matériau 7-Methoxycoumarin
Point de fusion 117°C to 120°C
Quantité 5 g
Beilstein 141728
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté ≥98%