Learn More
7-Méthoxycoumarine, TRC
Code produit 30468443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468443 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468443 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2653452.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Herniarin
CAS 531-59-9
Formule moléculaire C10 H8 O3
Quantité 2.5 g
Synonyme Coumarin','7-methoxy- (8CI), Herniarin (6CI), 7-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, Umbelliferone','methyl ether (6CI), 7-Methoxy-2H-chromen-2-one, 7-Methoxychromen-2-one, 7-Methoxycoumarin, Ayapanin, Gerniarin, Methylumbelliferone, NSC 404559
Formule InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Nom IUPAC 7-méthoxychromén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Poids de la formule 176.0473