Learn More
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407107
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407107 1 g 1g
15468805 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34168.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 274676-47-0
Formule moléculaire C9H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.209
Numéro MDL MFCD06739289
Clé InChI HBWCJMBLUCNJIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8 naphthyridine, 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridine, 1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl-9ci
CID PubChem 22319466
Nom IUPAC 7-méthyl-1,2,3,4-tétrahydro-1,8-naphthyridine
SMILES CC1=NC2=C(CCCN2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Point de fusion 88°C to 91°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 95%