Learn More
Acétate de 7-méthyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10733993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10733993 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10733993 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09402DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methyl-2, 3-dihydro-1H-inden-4-yl acetate
CAS 175136-12-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C12H14O2
Numéro MDL MFCD00173682
Quantité 1 g
Synonyme 4-acetoxy-7-methylindane, acmc-1c5pj, 7-methylindan-4-yl acetate, 7-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-4-yl acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-,4-acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-, 4-acetate
Clé InChI MABWFAYFFNHAOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C)C2=C1CCC2
Nom IUPAC Acétate de (7-méthyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
CID PubChem 2775024
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 97%