Learn More
7-Méthyl-8-nitroquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Methyl-8-nitroquinoline |
| CAS | 7471-63-8 |
| Formule moléculaire | C10H8N2O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 7-méthyl-8-nitroquinoléine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.18 |
| Poids de la formule | 188.0586 |