Learn More
7-Méthyl-8-nitroquinoléine, TRC
Code produit 30480028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480028 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480028 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33943050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methyl-8-nitroquinoline
CAS 7471-63-8
Formule moléculaire C10H8N2O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 7-méthyl-8-nitroquinoléine
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Poids de la formule 188.0586