Learn More
(± Acide )-7-méthyl-d3-nonanoïque, CDN
Code produit 30312896
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30312896 0.25 g
30312688 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30312896 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND75340.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Methylnonanoic Acid-D3 (7-methyl-D3)
CAS 2708280-22-0
Formule moléculaire C10 D3 H17 O2
Quantité 0.25 g
Synonyme 7-Methylnonanoic Acid-D3 (7-methyl-D3), (±)-7-Methyl-d3-nonanoic acid
Formule InChI InChI=1 S/C10H20O2/c1-3-9(2)7-5-4-6-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC)CCCCCC(=O)O
Nom IUPAC 7-(trideuteriomethyl)nonanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 175.2831
Poids de la formule 175.1652 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity